Principaux documents
54790-U
Supelco
LiChrospher® Si-60 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
LiChrospher® Si-60 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
LiChrospher®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
700 m2/g
Matrice
silica
fully porous particle
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Description générale
LiChrospher® Si-60 HPLC column has ideal polar properties for normal-phase HPLC separations.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonne de garde
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable