Principaux documents
54373
Supelco
Pyridalyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2-{3-{2,6-Dichloro-4-[(3,3-dichloro-2-propen-1-yl)oxy]phenoxy}propoxy}-5-(trifluoromethyl)pyridine, [2,6-Dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phenyl]-3-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)propyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H14Cl4F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
ClC1=C(OCCCOC2=NC=C(C(F)(F)F)C=C2)C(Cl)=CC(OCC=C(Cl)Cl)=C1
InChI
1S/C18H14Cl4F3NO3/c19-13-8-12(27-7-4-15(21)22)9-14(20)17(13)29-6-1-5-28-16-3-2-11(10-26-16)18(23,24)25/h2-4,8-10H,1,5-7H2
Clé InChI
AEHJMNVBLRLZKK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable