Documents
54072-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
Synonyme(s) :
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NB.24
product name
Cartouche LpDNPH S10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
Agence
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Composition
bed wt., 350 mg
2,4-DNPH (High-purity silica gel)
Conditionnement
pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
Technique(s)
active air sampling: suitable
Volume
3 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Température de stockage
2-8°C
Description générale
LpDNPH S10 Cartridge is an air sampling device used for the sampling of carbonyls in ambient, indoor, and industrial atmosphere.
Du fait de sa conception, la cartouche S10 est facile à utiliser aussi bien sur le terrain qu'en laboratoire. Des adaptateurs réutilisables sont disponibles pour relier la cartouche à la pompe d'échantillonnage. Grâce au réservoir intégré, il n'est pas nécessaire de fixer une seringue pour l'extraction/élution de l'échantillon.
Application
LpDNPH S10 Cartridge may be used as a DNPH-coated cartridge for the determination of volatile organic compounds in air samples using different chromatographic techniques.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Emissions of air pollutants from scented candles burning in a test chamber
Derudi M, et al.
Atmospheric Environment, 55, 257-262 (2012)
Laszlo Prokai et al.
Journal of chromatography. A, 1232, 281-287 (2012-02-22)
Carbonyl compounds are common byproducts of many metabolic processes. These volatile chemicals are usually derivatized before mass spectrometric analysis to enhance the sensitivity of their detections. The classically used reagent for this purpose is 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) that forms the corresponding