53843-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Nom du produit
Ascentis® Express C8 HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 2.1 mm
Superficie
135 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Informations légales
Colonne de garde
Nécessaire, mais non fourni
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.