53594-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express F5, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L43
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 3 ea
Ampleur du marquage
5.5% carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 mm × 2.1 mm
Superficie
135 m2/g
Matrice
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
PFP (pentafluorophenyl) phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni
Produit(s) apparenté(s)
Articles
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
Protocoles
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®