51652-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm UHPLC Column
586,00 €
About This Item
586,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express C8, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
Technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Superficie
120 m2/g
Impuretés
<5 ppm (metals)
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
dimethyloctyl phase
Taille des particules
2 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
pH
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Articles
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.