51395-U
Raccord Fingertight Upchurch en PEEK
long 2 piece
About This Item
Conditionnement
pack of 10
D.I.
0.0625 in. (1.5875 mm)
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable