Principaux documents
51391-U
Supelco
EXP® Titanium Hybrid Ferrule
size 1/16 in.
Synonyme(s) :
High Pressure Sealing Ferrule
10 EA
409,00 €
409,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
409,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
409,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pack of 10
Taille
1/16 in.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable