50959-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Ascentis® Express OH5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L86
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
Technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Superficie
120 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
hydroxy, penta- phase
Taille des particules
2 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
Plage de pH
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)