Principaux documents
50922-U
Zorbax® C8 (5 μm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C8 (octyl) phase
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Zorbax® HPLC Column, phase C8 (octyl), 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Gamme de produits
Zorbax®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Zorbax®
Ampleur du marquage
12% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
330 m2/g
Matrice
octyl
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
70 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Zorbax is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.