Key Documents
507768
Supelco
Septa, PTFE bleu/silicone
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer, for use with 2 mL vial - standard opening, diam. 8 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
white silicone septa
Caractéristiques
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer
durometer: 50
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Chromacol 8-ST14
Paramètres
250 °C max. temp.
Diamètre
8 mm
Compatibilité
for use with 2 mL vial - standard opening