Principaux documents
503231
Supelco
Clip de montage
for use with 200 cc traps
Synonyme(s) :
PINCE POUR PIÈGE À TAMIS MOLÉCULAIRE DE 200 CC
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
eCl@ss :
32110204
Conditionnement
pkg of 1 ea
Compatibilité
for use with 200 cc traps
Description générale
Clip en plastique, un par paquet. Ces clips sont conçus pour s′adapter sur les différents pièges de Supelco selon le volume du piège.