Principaux documents
50207-U
Partisil 5 ODS HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Synonyme(s) :
Partisil HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Partisil
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Partisil
Ampleur du marquage
5% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
octadecyl
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
85 Å
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Partisil is a trademark of Hichrom Limited