Principaux documents
50164-U
Colonne HPLC Nucleosil® C18
pore size 100 Å, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
Synonyme(s) :
Octadecyl Silica Column
1 EA
714,00 €
714,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
714,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
714,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Agence
suitable for USP L1
Niveau de qualité
Gamme de produits
Nucleosil®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Nucleosil®
Ampleur du marquage
15% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
12.5 cm × 4.6 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
octadecyl
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable