49083
2,4-D
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique
60,40 €
About This Item
60,40 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.4 mmHg ( 160 °C)
Gamme de produits
PESTANAL®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
vial of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
136-140 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves