Principaux documents
48613
Supelco
1,2–Dichloroethane solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
1 ML
26,10 €
26,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
26,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H4Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
26,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
200 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,2−Dichloroethane is a chlorinated hydrocarbon, which is produced in highest volumes compared to any other chlorinated derivatives of hydrocarbons.[1]
Application
1,2−Dichloroethane may be used as a reference standard for the determination of the analyte in water by automated purge and trap (PT) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS),[2] and in pharmaceutical products by headspace-programmed temperature vaporization-fast GC-MS[3] and in municipal wastewater by headspace−solid phase microextraction−gas chromatography (HS-SPME-GC).[4]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Determination of chlorinated volatile organic compounds in water and municipal wastewater using headspace -solid phase microextraction -gas chromatography
Antoniou CV, et al.
Journal of Chromatography A, 1132(1-2), 310 -3314 (2006)
Evidence of Substantial Carbon Isotope Fractionation among Substrate, Inorganic Carbon, and Biomass during Aerobic Mineralization of 1, 2-Dichloroethane byXanthobacter autotrophicus
Hunkeler D and Aravena R
Applied and Environmental Microbiology, 66(11), 4870 -44876 (2000)
Analysis of class 1 residual solvents in pharmaceuticals using headspace-programmed temperature vaporization-fast gas chromatography -mass spectrometry
Pavon JLP, et al.
Journal of Chromatography A, 1141(1), 123 -1130 (2007)
Multicomponent analysis of volatile organic compounds in water by automated purge and trap coupled to gas chromatography -mass spectrometry
Martinez E, et al.
Journal of Chromatography A, 959(1-2), 181 -1190 (2002)
Tom J Stockmann et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(47), 13206-13216 (2011-10-26)
The complexation reactions between strontium (Sr(2+)) and octyl(phenyl)-N,N-diisobutylcarbamoylmethylphosphine oxide (CMPO) were studied at the aqueous|1,2-dichloroethane (w|DCE) and aqueous|room-temperature ionic liquid (w|RTIL) microinterfaces, in order to understand its extraction in reprocessing spent nuclear fuels, remediation of environmental contamination, and potential radiological