48582
m-Xylene
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3-Dimethylbenzene
About This Item
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Température d'inflammation spontanée
982 °F
Limite d'explosivité
7 %
Conditionnement
ampule of 5000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
138-139 °C (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Densité
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Chaîne SMILES
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup