46911
Deoxynivalenol solution
200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5), analytical standard
Synonyme(s) :
3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON, Vomitoxin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
Clé InChI
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
26.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3 °C - closed cup