Principaux documents
442876
Supelco
Bisphenol A-d16
analytical standard
Synonyme(s) :
2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane-d16
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2C(C6D4OD)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.38
Code UNSPSC :
23151816
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 50 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
220 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
157-159 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Changement de masse
M+16
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D/hD2
Clé InChI
IISBACLAFKSPIT-MAJJRYNQSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Protocoles
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.