442666
Butyl acetate
ampule of 100 mg
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pression de vapeur
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
790 °F
Limite d'explosivité
7.6 %
Conditionnement
ampule of 100 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.394 (lit.)
pb
124-126 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N