442543
Décafluorotriphénylphosphine
analytical standard
Synonyme(s) :
Bis(pentafluorophényl)phénylphosphine, DFTPP, 2,3,4,5,6,2′,3′,4′,5′,6′-décafluorotriphénylphosphine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
55-60 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(F)c(P(c2ccccc2)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18H5F10P/c19-7-9(21)13(25)17(14(26)10(7)22)29(6-4-2-1-3-5-6)18-15(27)11(23)8(20)12(24)16(18)28/h1-5H
Clé InChI
OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?