Principaux documents
442339
Supelco
2-butanone-2,4-dinitrophénylhydrazone
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-3-7(2)11-12-9-5-4-8(13(15)16)6-10(9)14(17)18/h4-6,12H,3H2,1-2H3/b11-7+
Clé InChI
WPWSANGSIWAACK-YRNVUSSQSA-N
Description générale
2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone may be used as a quantitative calibration standard where a multi-component solution is not suitable.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable