40054
Nitrobenzene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
NIOSH 2005
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
5000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup