Documents
39338
Supelco
Fluchloralin
reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13ClF3N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.70
Numéro Beilstein :
2778716
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Pureté
≥93.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCN(CCCl)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13ClF3N3O4/c1-2-4-17(5-3-13)11-9(18(20)21)6-8(12(14,15)16)7-10(11)19(22)23/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
MNFMIVVPXOGUMX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2