Principaux documents
303400
Supelco
Trichloroethylene in nitrogen, 100 ppm
10 ppm, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Taille
Scotty 14
Qualité
analytical standard
Forme
gas
Conditionnement
cylinder of 14 L
Fabricant/nom de marque
Scott Gas T257-14
Disponibilité
not available in Canada, EU
Concentration
10 ppm
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Caractéristiques et avantages
  • Trichloroethylene in nitrogen, 10 ppm is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors and in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :