30141-U
Carbotrap® 300
glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass TD tube
Agence
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
Gamme de produits
Carbotrap®
Caractéristiques
fritted
unconditioned
Conditionnement
pkg of 10 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrice
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (packed with Carbotrap C, Carbotrap B, and Carbosieve SIII)
Carbotrap® C Graphitized Carbon Black (GCB)
Carbotrap® Graphitized Carbon Black (GCB)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informations légales
Application
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringAfficher plusNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique