Principaux documents
29860-U
Aiguilles SGE pour seringues RN
volume 5 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. × I.D. 51 mm × 0.71 mm × 0.17 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 036912
Aiguille, L × D.E. × D.I.
51 mm × 0.71 mm × 0.17 mm
Volume
5 μL
Informations légales
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable