29614-U
Hamilton® CTC LC syringes
1710, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Matériaux
blunt tip stainless steel needle
Taille de l'aiguille
22s ga
Caractéristiques
point style 3
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 203566
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable