29504-U
SLB®-IL60 Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.14 μm
628,00 €
About This Item
628,00 €
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Paramètres
35-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
313
df
0.14 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × D.I.
20 m × 0.18 mm
Groupe de la matrice active
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Application(s)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
Type de colonne
capillary polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- 35 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.