Principaux documents
2878405-U
Supelco
Insert, avec/sans split FocusLiner™ pour 17A avec SP-17, avec réduction (rempli de laine)
pkg of 5 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
Nomenclature NACRES :
SB.54
Description
Split/Splitless FocusLiner for 17A with SP-17, with taper (wool packed)
Caractéristiques
Split/Splitless FocusLiner, Tapered, packed with Quartz wool
Conditionnement
pkg of 5 ea
L × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Compatibilité
configured for Shimadzu 17A (SP-17 Injector)
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Informations légales
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.