Principaux documents
28024-U
Supelco
Ferrule capillaire Supeltex M-2A, longue
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 50 ea
50 EA
427,00 €
427,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 EA
427,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
427,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Caractéristiques
ferrule type long
Conditionnement
pkg of 50 ea
D.I.
0.8 mm
Compatibilité
0.53 mm Column I.D.
Description générale
Caractéristiques : assure l′étanchéité après serrage manuel d′un 1/4 de tour . Grande possibilité de réutilisation. Ne colle pas au métal ni au verre.
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-21 (polyimide 85 %, graphite 15 %)
Température maximum :
400 °C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable