Principaux documents
27750-U
Générateur d'hydrogène domnick hunter® NITROX UHP
Model 60H, output flow, 0 ‑ 500 cc/min
Synonyme(s) :
Gas Generator, hydrogen
1 EA
22 070,00 €
22 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
22 070,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Nomenclature NACRES :
SB.54
22 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Caractéristiques
output flow 0 ‑ 500 cc/min
Fabricant/nom de marque
Domnick Hunter 60H
Description générale
Les générateurs d′hydrogène Domnick Hunter constituent une solution de remplacement sûre et économique aux bouteilles de gaz haute pression. Ces générateurs fournissent un courant continu d′hydrogène pur à 99.99999 %, convenant aux utilisations de laboratoire avec n′importe quel instrument nécessitant un apport en hydrogène de pureté ultra-haute et ils sont parfaits pour des applications de gaz vecteurs et de gaz carburant.
Les générateurs d′hydrogène Domnick Hunter utilisent une membrane brevetée échangeuse d′ions pour produire un hydrogène de grande pureté à partir d′eau désionisée de grade laboratoire, éliminant totalement le besoin de recourir à une solution caustique.
Ces générateurs sont conçus pour fonctionner dans des conditions de sécurité totale et de grande fiabilité. L′hydrogène n′est fabriqué que sur demande, à basse pression, et seul un volume minimum est stocké dans l′appareil. L′affichage numérique unique indique l′état du système et a des possibilités de diagnostic que l′on ne trouve pas sur aucun autre générateur d′hydrogène concurrent.
Agréé CE
Informations légales
NITROX is a trademark of domnick hunter group PLC
domnick hunter is a registered trademark of Parker Hannifin
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable