Principaux documents
27109-U
Supelco
Capsules de flacons (vials) à sertir avec septa PTFE/Silicone/PTFE
seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone/red PTFE septum, pkg of 1000 ea
1000 EA
505,00 €
505,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
505,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
505,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
red PTFE/silicone/red PTFE septum
silver aluminum seal
Caractéristiques
closure type crimp seal
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Diam. du joint
11 mm
Raccords
thread for 11 mm