Documents
27102-U
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening 4.8 mm
Synonyme(s) :
11 mm PTFE/Rubber Cap Seals
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Caractéristiques
closure type crimp seal
Conditionnement
pkg of 1 × 100 ea (27102-U)
Diam. × épaisseur
11 mm × 1.0 mm
Ouverture
4.8 mm
Raccords
thread for 11 mm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)