Principaux documents
27063
Supelco
Flacons (vials), bouchon à sertir, 2 ml, verre transparent, 12 × 32 mm
clear glass vial (with marking spot), pkg of 1000 ea
1000 EA
272,00 €
272,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
272,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
272,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass vial (with marking spot)
Caractéristiques
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 11 mm
Description générale
Les flacons à sertir, qui nécessitent une capsule de 11 mm, sont disponibles dans différents styles. Ces flacons ont un fini en verre plein et sont disponibles avec une ouverture de D.I. de 4,6 ou 6,0 mm. L′ouverture large augmente la zone cible pour la pénétration de l′aiguille. Les capsules pour ces flacons sont disponibles en différentes couleurs.