Principaux documents
26893-U
Seringue SGE pour passeur d′échantillon, étanche aux gaz, aiguille soudée
volume 50 μL, 50F-HP-GT-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 50UL 50F-HP-GT-0,63/0,47, PT#1 23S-26S G
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23-26 ga
Description
color (purple)
Caractéristiques
needle type fixed tapered needle
syringe type Gas Tight syringe, fixed tapered needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 004668
L de l'aiguille
42 mm
Volume
50 μL