Key Documents
25306
Supelco
Tube en silice fondue non traitée
L × I.D. 15 m × 0.53 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115710
Matériaux
fused silica tubing
Conditionnement
pkg of 1
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
15 m × 0.53 mm
Description générale
Untreated Fused Silica Tubing is generally used in capillary electrophoresis, to produce reliable and reproducible results.
Autres remarques
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Capillary electrophoresis--a new clinical tool.
Chen Fu-Tai
Clinical Chemistry, 37 (1), 14-19 (1994)