Principaux documents
24697-U
Supelco
Chargeur de batterie
universal charger, for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers, AC/DC input 110 V / 240 V AC
1 EA
235,00 €
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
235,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers
Description générale
Battery charger is a 110V/220V AC charger used as accessories for field sampling pumps used in air monitoring applications.