Principaux documents
24564
Supelco
Piège à hydrocarbures Supelcarb HC
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Volume
750 cc
Raccords
1/4 in. fitting
Description générale
Élimine les composés organiques des gaz vecteurs, de l′air et de l′hydrogène. Ces pièges sont fabriqués par Supelco dans ses propres usines, ce qui nous permet de vous garantir le meilleur piégeage par gramme et le matériau le plus propre qui soit. L′adsorbant Supelcarb HC est un piège deux fois plus puissant que le charbon actif.
Hydrocarbon traps are basically used in GC for carrier gas purification, as the name suggests they are primarily used for trapping hydrocarbons.
Informations légales
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :