Documents
24417
Seringues SGE pour passeur d′échantillon Agilent/HP 7673 et 7683, aiguille amovible
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
26 ga
Description
10R-HP-0.47
color (dark orange)
Caractéristiques
needle type R (removable needle)
syringe type Standard syringe, removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002805
L de l'aiguille
42 mm
Volume
10 μL