24311
α-DEX™ 225
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
836,00 €
About This Item
836,00 €
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Description
GC capillary column
Paramètres
30-230 °C temperature
Valeur bêta
250
df
0.25 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
non-bonded; 25% 2,3-di-O-acetyl-6-O-TBDMS-α-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
Application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Type de colonne
capillary chiral
Technique de séparation
chiral
Catégories apparentées
Description générale
Résistance chim./phys.