24282
Petrocol® DH Octyl
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Agence
ASTM® D6729,D6730,D6773
Paramètres
-60-220 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
125
df
0.50 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
100 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane) phase
Application(s)
chemicals and industrial polymers
petroleum
Type de colonne
capillary non-polar
Description générale
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane)
- -60 °C to 220 °C (isothermal or programmed)
Contenu apparenté
La chromatographie en phase gazeuse est une technique analytique courante permettant de séparer et d'analyser des composés volatils en phase gazeuse. La GC est appliquée dans de nombreuses industries pour le contrôle qualité, et pour identifier et/ou quantifier les composés d'un mélange.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.