24187
Colonne capillaire SPB®-50 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
755,00 €
About This Item
755,00 €
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Agence
meets requirements for USP G3
Paramètres
30-310 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
320
df
0.25 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane) phase
Application(s)
environmental
food and beverages
Type de colonne
capillary intermediate polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: This column meets USP G3 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane)
- 30 °C to 310 °C (isothermal or programmed)