24086
Colonne capillaire SPB®-20 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
708,00 €
About This Item
708,00 €
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Agence
OSHA 62
meets requirements for USP G32
Paramètres
-25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
250
df
0.25 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane) phase
Application(s)
clinical
food and beverages
Type de colonne
capillary intermediate polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: This column meets USP G32 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane)
- -25 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
Application
Autres remarques