23617
Papier pour enregistreur
S221-13391-01 (OEM), chart type, black thermal, pkg of 1 roll
Synonyme(s) :
PAPIER GRAPHIQUE Shimadzu™ C-RIA/C-RIB, 1 ROULEAU
About This Item
Caractéristiques
chart type black thermal
Conditionnement
pkg of 1 roll
Fabricant/nom de marque
S221-13391-01 (OEM)
Compatibilité
for use with Shimadzu C-R1A, C-R1B
Description générale
Application
Informations légales