23378
Filtre en fibre de verre borosilicaté
A/E Glass Fiber, pore size 1 μm, O.D. 37 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
circles
glass
Agence
ASTM® D4600
NIOSH 5001,5006,5008,5012,5014,5016,5026,5027,5502,5504
OSHA 31,58
Description
Gelman A/E (binder free)
Conditionnement
pkg of 500 ea
D.E.
37 mm
Dimension de pores
1 μm
1 μm
Application(s)
environmental
industrial hygiene
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)