23319-U
Joint d'entrée plaqué or (droit)
pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
GC inlet seal, gold-plated
479,00 €
About This Item
479,00 €
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel (gold-plated)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.