Principaux documents
22999
Supelco
Raccords unions Valco®
internal reducing, bore 0.75 mm, for connecting 1/8 to 1/16 in.
Synonyme(s) :
Union réducteur interne
1 EA
38,70 €
38,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
38,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
38,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel (nuts and ferrules included)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Orifice
0.75 mm
Raccords
1/16 in. Valco
1/8 in. Valco
Compatibilité
for connecting 1/8 to 1/16 in.
Description générale
Acier inoxydable, sauf indication contraire. Écrous et ferrules inclus.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.