Principaux documents
22992
Supelco
Piège à humidité/oxygène Oxiclear jetable
1/8 in. fitting
Synonyme(s) :
PURIFICATEUR JETABLE 1/8″, UNITAIRE
1 EA
330,00 €
330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
330,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Raccords
1/8 in. fitting
Description générale
Elimine l′oxygène, de même que l′eau à l′état de traces et les contaminants organiques contenus dans trois bouteilles de gaz inerte de 8,5 m3. Teneur en O2 du gaz de sortie inférieure à 1 ppm lorsque la teneur à l′entrée n′excède pas 10 ppm.
Dimensions:
48 mm de D.E. × 19 cm de long.
Informations légales
Oxiclear is a trademark of Labclear
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Catalysis in flow: the practical and selective aerobic oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
Zotova, Natalia, et al.
Green Chemistry, 12, 2157-2163 (2010)