Principaux documents
22665-U
Raccord union passe-cloison Swagelok®
Swagelok® 100-61, stainless steel, 1/16 in.
Synonyme(s) :
RACCORD UNION SWAGELOK SS-100-61, ACIER INOXYDABLE 1/16″®
1 EA
155,00 €
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
155,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
eCl@ss :
32035302
Nomenclature NACRES :
SB.54
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel
Description
bulkhead design yes
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 100-61
Raccords
1/16 in.
Compatibilité
for use with panel mounting
Description générale
Ecrous et ferrules inclus.
Application
Swagelok® Bulkhead union may be used in constructing a solid-phase microextraction (SPME) fibre sampling port by placing the septum on the outer nut.[1]
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nicole C Bouvier-Brown et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 113-120 (2007-07-06)
Biogenic terpenes play important roles in ecosystem functioning and atmospheric chemistry. Some of these compounds are semi-volatile and highly reactive, such as sesquiterpenes and oxygenated terpenes, and are thus difficult to quantify using traditional air sampling and analysis methods. We